615609
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-2,2-d2 acid
97 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
165-169 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,5D2,6D
Clave InChI
SEOVTRFCIGRIMH-PYNXLSDISA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)