615374
Diphenyl sulfide-d10
99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
bp
296 °C (lit.)
mp
-40 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Sc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clave InChI
LTYMSROWYAPPGB-LHNTUAQVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)