Documentos clave
612626
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2
Peso molecular:
162.23
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
grado
NMR reference standard
analytical standard
Nivel de calidad
composición
TMS, 0.05%
concentración
20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
NMR reference standard (20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)