612502
1,2-Dichlorobenzene solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Productos recomendados
grado
NMR reference standard
analytical standard
Nivel de calidad
concentración
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
3 mm × 8 in.
Formato
single component solution
cadena SMILES
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clave InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)