607118
Methylamine-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
technique(s)
protein expression: suitable
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH3][15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
<-22.0 °F
flash_point_c
< -30 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)