605220
L-Glutamine-1,2-13C2
≥98 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % 13C
form
solid
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[H][13C@](N)(CCC(N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i3+1,5+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-JAWTVSONSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)