604208
tert-Butyl bromoacetate-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
50 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.328 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3/i4+1
InChI key
BNWCETAHAJSBFG-AZXPZELESA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)