Merck
604003
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6, carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CONH13C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
142.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
densidad
1.283 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
C[13C](=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Clave InChI
FZERHIULMFGESH-NWWRDLAKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acetanilide-13C7, isotopically labeled analogue of acetanilide.
Aplicación
Acetanilide-13C7 is used to study interaction sites of acetanilide with organic matter surrogates using nuclear magnetic resonance (NMR) techniques.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
161.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shalini Jayasundera et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(13), 3829-3835 (2003-06-12)
The dynamics of acetanilide pesticide interactions with organic matter (OM) surrogates were examined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Differences in the relative changes in (13)C and (1)H spin-lattice relaxation times (T(1)) were measured at multiple molecular sites of metolachlor