603465
1-Phenylethanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
sec-Phenethyl-1-13C alcohol
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
C[13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i7+1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-CDYZYAPPSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)