602493
4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl
98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
assay
98% (CP)
form
solid
mol wt
293.20 by atom % calculation
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(NC(CBr)=O)C1
InChI
1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)
InChI key
RAOLMQDPNYDCEF-UHFFFAOYSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)