597562
Oleoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
assay
99% (CP)
form
solid
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1
InChI key
JPDKUMDAMZLOJR-KFQPROOXSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)