596418
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),1,2,3,4-13C4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.) (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3+1,4+1,5+1;
Clave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-SSBGHZRHSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.