595535
2-Thiophenepropionic acid
98%
Sinónimos:
3-(2-Thienyl)propionic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
46-49 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
InChI key
MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)