595438
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
133-136 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
Clave InChI
NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?