589896
Methyl-d1-amine-15N
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
98 atom % D
bp
-6.3 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D,2+1
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UBIWUTSMSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)