589810
D-Methionine-d3 (methyl-d3)
98 atom % D
Sinónimos:
D-Methionine-methyl-d3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
optical activity
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
273 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-YLSDRZBNSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)