Merck
588113
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-2,2-d2
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
2,2-Dideuteropropanal
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
60.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
-81 °C (lit.)
densidad
0.832 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[H]C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
Clave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-CBTSVUPCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)