588059
Chloroethane-1,1-d2
98 atom % D
Sinónimos:
Ethyl-1,1-d2 chloride
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
bp
12.3 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C)Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
InChI key
HRYZWHHZPQKTII-CBTSVUPCSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Recommended products
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-58.0 °F - closed cup
flash_point_c
-50.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)