587761
Palmitic acid-15,16-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-15,16-13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
mp
61-64 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH3][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)