586811
1-(3-Aminophenyl)acetylene-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
3-(ethynyl-2)Benzenamine-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
Nc1cccc(c1)C#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1
InChI key
NNKQLUVBPJEUOR-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)