Merck
572659
Sigma-Aldrich
Germanium(II) bromide
97%
Sinónimos:
Dibromogermylene, Germanium dibromide
About This Item
Fórmula lineal:
GeBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: germanium
mp
120-125 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
Clave InChI
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Germanium speciation in experimental and natural sphalerite: The research tests the impact of different oxidation states of germanium, including Ge(II) bromide, on the enrichment processes in hydrothermal Zn-Pb ores (Liu et al., 2023).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)