571997
Cyclohexanemethyl isocyanate
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
InChI key
DUDXQIXWPJMPRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?