Merck
570249
Sigma-Aldrich
Fluorescein O,O′-dimethacrylate
95%
Sinónimos:
3’,6′-Dimethacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Dimethacryloyloxyfluorescein
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H20O7
Número de CAS:
Peso molecular:
468.45
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
95%
form
solid
mp
154.5-156.0 °C (lit.)
λmax
203 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C28H20O7/c1-15(2)25(29)32-17-9-11-21-23(13-17)34-24-14-18(33-26(30)16(3)4)10-12-22(24)28(21)20-8-6-5-7-19(20)27(31)35-28/h5-14H,1,3H2,2,4H3
Inchi Key
IJMJZIOPZNRQMM-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent monomer
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)