568139
trans-2-(4-Methylphenyl)vinylboronic acid
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
169-175 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11BO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
InChI key
JJOBVKVXRDHVRP-VOTSOKGWSA-N
Categorías relacionadas
General description
Contains varying amount of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?