565903
Ethyl α-chlorophenylacetate
97%
Sinónimos:
1-Chloro-1-phenylacetic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
bp
68-72 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
ester
phenyl
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
InChI key
XXRLJXZVZZXDPP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)