564974
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate
95%
Sinónimos:
Ethyl 2-ethoxy-6-hydroxybenzoate
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
60 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1c(O)cccc1OCC
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-7-5-6-8(12)10(9)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
RWBODKGPEZVFRX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)