Merck
563102
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo-d3
96-97 atom % D, D2O 15-20 %
Sinónimos:
Cianuro de metil-d3, Trideuteroacetonitrilo
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
44.07
Beilstein:
1740230
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
96-97 atom % D
Ensayo
80% (CP)
Formulario
liquid
composición
D2O, 15-20%
índice de refracción
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
84.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV