560510
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5000 (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCCN=C=S
InChI
1S/C8H16N2S/c1-3-10(4-2)7-5-6-9-8-11/h3-7H2,1-2H3
InChI key
QPBVKSLJBRCKIF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HBA2(3040) , HBB(3043)
Categorías relacionadas
Application
Caution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?