Merck
547301
Sigma-Aldrich
Allyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24O10
Número de CAS:
Peso molecular:
388.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
mp
87-90 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC=C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H24O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h6,13-17H,1,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
Clave InChI
CRUHDGOVWKFJBM-NQNKBUKLSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)