544973
Ytterbium(III) acetate hydrate
99.95% trace metals basis
Sinónimos:
Acetic acid ytterbium hydrate
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: ytterbium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O.CC(=O)O[Yb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Yb/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
PHWPQNTXTCAARQ-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
- Highly luminescent, biocompatible ytterbium (III) complexes as near-infrared fluorophores for living cell imaging: This study highlights the development of ytterbium complexes with enhanced near-infrared luminescence suitable for live-cell imaging, utilizing Ytterbium(III) acetate hydrate as a precursor. The findings demonstrate significant potential for biomedical applications, particularly in imaging techniques sensitive to deeper tissue penetration (Ning et al., 2018).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)