539880
5-[4-(Methoxyphenyl)]-1,3-cyclohexanedione
96%
Quality Level
assay
96%
mp
179.5-183.5 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
Inchi Key
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)