534854
4-(Benzyloxy)benzyl bromide, polymer-bound
extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Br loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
4-(Bromomethyl)phenoxymethylpolystyrene, Wang brominated resin
Quality Level
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
0.5-1.0 mmol/g Br loading
functional group
alcohol
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?