Merck
533688
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)]ethyl]zinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9BrO2Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
246.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.984 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9O2.BrH.Zn/c1-2-5-6-3-4-7-5;;/h5H,1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
MCHPKCUDPUMOJG-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.0 °F - closed cup
flash_point_c
-17.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1