531111
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
grade
electronic grade
description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
assay
≥99% trace metals basis
mp
55-59 °C (lit.)
solubility
γ-butyrolactone: 50%
PGMEA: >50%
ethyl lactate: 50%
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C13H8F9NO5S/c14-10(15,12(18,19)20)11(16,17)13(21,22)29(26,27)28-23-8(24)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(23)25/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6?,7?
InChI key
PNXSDOXXIOPXPY-DPTVFECHSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)