529141
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
90%
Quality Level
assay
90%
impurities
~1% 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
~5% 4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)Sc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H5F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChI key
OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Enthalpy of vaporization of 4-(trifluoromethylthio)benzaldehyde at boiling point (492.15K) is 43.130kjoule/mol.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)