526975
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinónimos:
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
mp
90-94 °C (lit.)
λmax
256 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.O(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19OS.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
DFSWKIGXUOJVAC-UHFFFAOYSA-M
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)