52045
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
mp
147-152 °C
SMILES string
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
InChI key
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)