519073
Sodium permanganate solution
40 wt. % in H2O
Sinónimos:
Sodium manganate, Sodium permanganate (NaMnO4 )
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
40 wt. % in H2O
técnicas
electron microscopy: suitable
bp
100 °C
densidad
1.391 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mn.Na.4O/q;+1;;;;-1
Clave InChI
WPWYHBSOACXYBB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Describing the permeability of permanganate co-ions in a CEM with varying supporting electrolyte concentrations: Research focused on the transport properties of sodium permanganate in ion-exchange membranes, providing insights into its applications in electrochemical devices. (HJ Cassady, MF Rochow, MA Hickner - Journal of Membrane Science, 2024). Read more.
- The long-term removal of dissolved Mn from drinking water via membrane filtration using sodium permanganate as a pre-oxidant: The study demonstrates the use of sodium permanganate as an effective pre-oxidant in membrane filtration systems for purifying drinking water. (YS Lee, J Eom, IA Khan, JO Kim - Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2024). Read more.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?