Merck
513954
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic-d7 acid
98 atom % D
Sinónimos:
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-2,3-d2
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CD=CDCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
155.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Clave InChI
WBYWAXJHAXSJNI-UJMUNGNDSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Noelia Cambeiro-Pérez et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2701-2701 (2018-12-14)
There are strong evidences that probiotics influence the immune status of the host, in a strain-specific manner, acting in the gastrointestinal tract. On the hypothesis that certain extracellular proteins and peptides from gut bacteria may mediate part of this immunomodulation