Merck
49518
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Beilstein/REAXYS Number:
2049031
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-7(11)5-4-6(10)8(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI key
OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)