493090
N-Butylpyridinium chloride-d14
98 atom % D
Sinónimos:
1-Butylpyridinium chloride-d14
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
mp
131-133 °C (lit.)
mass shift
M+14
SMILES string
[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D,5D,6D,7D2,8D,9D;
InChI key
POKOASTYJWUQJG-CBZSTONXSA-M
Packaging
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)