Merck
491403
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethanol-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3O13CH213CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
79.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
1.003 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-VMIGTVKRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)