491241
N-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
Sinónimos:
1-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5D8H3N
Número de CAS:
Peso molecular:
93.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
Clave InChI
AVFZOVWCLRSYKC-UDCOFZOWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.80 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?