491160
1,6-Diaminohexane-1,6-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
1,6-Hexanediamine-1,6-13C2, Hexamethylenediamine-1,6-13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
density
0.905 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
N[13CH2]CCCC[13CH2]N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5+1,6+1
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-MPOCSFTDSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)