Merck
489190
Sigma-Aldrich
Eicosane-d42
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Deuterated eicosane
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)18CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
324.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
bp
220 °C/30 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
cambio de masa
M+42
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2
Clave InChI
CBFCDTFDPHXCNY-ILDSYVRBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ruixin Xu et al.
The Science of the total environment, 720, 137470-137470 (2020-04-25)
Particulate matter originated from traffic has attracted major interest over the last few years. The semi-volatile organic component of the particles may evaporate with dispersion away from the emission source, creating vapour which may oxidise to form secondary organic aerosol.