488461
Carbon-13C tetrabromide
99 atom % 13C
Sinónimos:
Tetrabromomethane-13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CBr4
Número de CAS:
Peso molecular:
332.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
190 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
densidad
3.43 g/mL
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Br[13C](Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5/i1+1
Clave InChI
HJUGFYREWKUQJT-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?