Merck
488410
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
Ca(15NO3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
561 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
Clave InChI
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Izargi Vega-Mas et al.
Scientific reports, 9(1), 8925-8925 (2019-06-22)
Proper carbon (C) supply is essential for nitrogen (N) assimilation especially when plants are grown under ammonium (NH4+) nutrition. However, how C and N metabolic fluxes adapt to achieve so remains uncertain. In this work, roots of wheat (Triticum aestivum