487740
4-Oxo-TEMPO-d16,15N, free radical
98 atom % D, 98 atom % 15N
Sinónimos:
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16,1-15N-1-oxyl, TEMPONE-d16,1-15N
About This Item
Productos recomendados
grade
for ESR-spectroscopy
Quality Level
isotopic purity
98 atom % 15N
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
mp
35 °C (lit.)
mass shift
M+17
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1
InChI key
WSGDRFHJFJRSFY-ZDYDSYIGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?