Merck
487686
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-d17
97 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, TEMPOL-d17
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9D17HNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
grade
for ESR-spectroscopy
Quality Level
isotopic purity
97 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mp
69-71 °C (lit.)
mass shift
M+17
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
InChI key
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,spleen
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1