485799
Hexadecane-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled hexadecane, Cetane-1,2-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)1313CH213CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
densidad
0.780 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1
Clave InChI
DCAYPVUWAIABOU-ZKDXJZICSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?